Fortfahren mit
SML3500
Colesevelam hydrochloride
Synonym(e):
1-Hexanaminium, N,N,N-trimethyl-6-(2-propenylamino)-, chloride, polymer with (chloromethyl)oxirane, 2-propen-1-amine and N-2-propenyl-1-decanamine, hydrochloride, 2-Propen-1-amine, polymer with (chloromethyl)oxirane, N-2-propenyl-1-decanamine and N,N,N-trimethyl-6-(2-propenylamino)-1-hexanaminium chloride, hydrochloride, CholestaGel, Colesevelam HCl, GT 31-104
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C13H27N.C12H27N2.C3H7N.C3H5ClO.Cl)x.xHCl
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Segment
mol wt
581.79 g/mol
storage condition
desiccated
color
white to beige
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
C=CCNCCCCCCCCCC.C=CCNCCCCCC[N+](C)(C)C.NCC=C.ClCC1OC1.[xHCl].[Cl-]
Biochem/physiol Actions
Colesevelam hydrochloride, a polyamine polymer, is an oral, non-absorbed bile acid sequestrant. Colesevelam hydrochloride absorbs bile acids in the intestine, which increases demand for cholesterol synthesis and affectively lowers low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C) blood levels.
Oral, non-absorbed bile acid sequestrant
Disclaimer
Hygroscopic
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
16124601612459
description
-
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
form
powder
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
color
white to beige
color
-
color
-
mol wt
581.79 g/mol
mol wt
-
mol wt
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)