Fortfahren mit
HT100A
Silberfärbungs-Kit (modifiziertes GMS)
Synonym(e):
Modifizierte Grocott-Methenamin-Silber-Färbung (GMS) - Pilzfärbung, Periodic Acid Methanamine Silver Technique
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
41116124
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label
IVD
for in vitro diagnostic use
dilution
(for histology)
application(s)
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
General description
Das Silberfärbungs-Kit (modifiziertes GMS) ist für den histologischen Nachweis von Pilzen,Basalmembranen und opportunistischen Organismen bestimmt. Das Silberfärbungs-Kit ist für die “In-vitro-Diagnostik vorgesehen.” Nur für den professionellen Gebrauch. Die Daten, die mit diesem manuellen, qualitativenVerfahren gewonnen werden, dienen zur Identifizierung von Pilzen, Basalmembranen und opportunistischen Organismen inmenschlichen Gewebeproben. Diese Daten können in Verbindung mit anderen diagnostischen Testsund Informationen als Hilfsmittel zur Diagnose von Pilzinfektionen verwendet werden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HT25APROTSIL2HT1003
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
hematology
histology
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
200
Quality Level
500
shelf life
Expiry date on the label
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
-
shelf life
Expiry date on the label
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
-
IVD
for in vitro diagnostic use
dilution
(for histology)
dilution
(for histology)
dilution
-
dilution
-
form
solution
form
solution
form
-
form
powder
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • Borax Solution (HT100-2) 100 mL
  • Gold Chloride Solution (HT100-4) 100 mL
  • Periodic Acid Solution (kit only) 100 mL
  • Silver Methenamine Reagent (HT100-3) 12 vial(s)
  • Sodium Thiosulfate Solution (HT100-5) 100 mL
signalword
Danger
target_organs
Thyroid
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 3
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. How many slides can be stained using the GMS kit (HT100A-1kt)?
    1 answer
    1. The HT100A kit was designed for 12 uses, but if the Silver Methanamine solution is split into two 50 ml aliquots, it would be possible to use the kit up to 24 times. For each 50 ml aliquot, only 4 ml of borax solution would be added just before use. The number of slides will depend on the number of slides stained in each run. Each run requires a minimum of 1 slide and a maximum of 13 or 14 slides per staining jar. As such, the number of slides per kit could range from a low of 24 to a high of 672 slides.