Merck
PHL89582
Bisdemethoxycurcumin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
(E,E)-1,7-Bis(4-hydroxyphenyl)-1,6-heptadien-3,5-dion, Bisdesmethoxycurcumin, Curcumin III, Didemethoxycurcumin
Größe auswählen
20 MG
CHF 395.00
CHF 395.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 MG
CHF 395.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H16O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
308.33
Beilstein:
3149384
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 395.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
SMILES String
Oc1ccc(cc1)\C=C\C(=O)CC(=O)\C=C\c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C19H16O4/c20-16-7-1-14(2-8-16)5-11-18(22)13-19(23)12-6-15-3-9-17(21)10-4-15/h1-12,20-21H,13H2/b11-5+,12-6+
InChIKey
PREBVFJICNPEKM-YDWXAUTNSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Sonstige Hinweise
This compound is commonly found in plants of the genus: curcuma
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 4
1 of 4