Merck
PHL89628
Demethoxycurcumin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
(E,E)-1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-7-(4-hydroxyphenyl)-1,6-heptadien-3,5-dion, Curcumin II, Desmethoxycurcumin, Monodemethoxycurcumin
Größe auswählen
20 MG
CHF 395.00
CHF 395.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 MG
CHF 395.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H18O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
338.35
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 395.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
SMILES String
COc1cc(\C=C\C(=O)CC(=O)\C=C\c2ccc(O)cc2)ccc1O
InChI
1S/C20H18O5/c1-25-20-12-15(6-11-19(20)24)5-10-18(23)13-17(22)9-4-14-2-7-16(21)8-3-14/h2-12,21,24H,13H2,1H3/b9-4+,10-5+
InChIKey
HJTVQHVGMGKONQ-LUZURFALSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Sonstige Hinweise
This compound is commonly found in plants of the genus: curcuma
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 5
1 of 5