Merck
822854
TSKgel® SuperSW mAb HR (4 µm) HPLC Column
L x I.D. 30 m × 7.8 mm, diol phase
Synonym(e):
TSKgel® HPLC-Säule (SW-Typ) für den Größenausschluss
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
Produktbezeichnung
TSKgel® SuperSW mAb HR HPLC-Säule, phase diol, L × I.D. 30 m × 7.8 mm, 4 μm particle size
Materialien
stainless steel
Agentur
suitable for USP L20
suitable for USP L59
Produktlinie
TSKgel®
Hersteller/Markenname
Tosoh SuperSW mAb HR, 22854
Parameter
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
1 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
120 bar max. pressure
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
30 m × 7.8 mm
Matrix
silica particle platform
Aktive Matrixgruppe
diol phase
Partikelgröße
4 μm
Porengröße
250 Å pore size
Betriebs-pH-Wert
2.5-7.5
Trenntechnik
size exclusion (SEC)
Allgemeine Beschreibung
Die TSKgel Super SW und Ultra SW mAb-Säulen bestehen aus drei speziellen Säulen, die für die Trennung und Analyse von monoklonalen Antikörpern (mAb) konzipiert wurden. Während mAb mit vielen verschiedenen HPLC-Modi analysiert werden können, eignet sich der Größenausschluss am besten, um Aggregationsgrad, Dimerbildung und Fragmentierung zu bestimmen, wodurch er zum besten Verfahren für Heterogenitätsstudien wird. TSKgel SuperSW mAb HR-Säulen sind für eine Hochauflösungsanalyse von mAb-Monomeren und -Dimeren optimiert. Diese 30 cm x 7,8 mm-ID-Edelstahlsäulen auf Siliziumdioxidbasis bieten verringerte Chargenschwankungen, eine lange Lebensdauer der Säule, eine Verringerung von unbekannter Adsorption und eine überlegene Rückgewinnung von Aggregaten. Die TSKgel SuperSW mAb-Säulen nutzen eine einzigartige porengesteuerte Technologie, die eine flache Kalibrierungskurve im Molekülmassenbereich eines typischen monoklonalen Antikörpers erzeugt. Die Kalibrierungskurve für die TSKgel SuperSW mAb HR-Säule ähnelt der der branchenführenden TSKgel G3000SWxl-Säule und weist um den Molekülmassenbereich von Gamma-Globulin ein geringeres Gefälle auf als die TSKgel UltraSW Aggregate-Säule. Diese flache Kalibrierungskurve erzeugt hochauflösende Trennungen.
Anwendung
Die TSKgel® SuperSW mAb HR HPLC-Säule kann bei der Trennung von monoklonalen Antikörpern mittels Größenausschluss-Chromatographie (SEC) verwendet werden.
Physikalische Form
Versand in 0,05 % NaN3 und 0,1 M Na2SO4 in 0,1 M Phosphatpuffer, pH 6,7.
Empfohlene Produkte
Entdecken Sie LiChropur Reagenzien – ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Rechtliche Hinweise
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Alexander Rau et al.
mAbs, 13(1), 1902034-1902034 (2021-03-24)
Dual targeting of surface receptors with bispecific antibodies is attracting increasing interest in cancer therapy. Here, we present a novel bivalent and bispecific antagonistic molecule (Dab-Fc) targeting human epidermal growth factors 2 and 3 (HER2 and HER3) derived from the
Alexander Rau et al.
Molecular cancer therapeutics, 19(7), 1474-1485 (2020-05-21)
The frequent activation of HER3 signaling as a resistance mechanism to EGFR-targeted therapy has motivated the development of combination therapies that block more than one receptor tyrosine kinase. Here, we have developed a novel tetravalent, bispecific single-chain diabody-Fc fusion protein
null
Artikel
Size-exclusion chromatography (SEC) columns and ready-to-use standards facilitate method development and increase robustness of protein SEC methods.