Merck
808543
TSKgel® SWXL (7 µm) HPLC Columns
L x I.D. 4 cm × 6 mm, diol phase
Synonym(e):
TSKgel® SWXL-Säulen
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
TSKgel® SWXL Guard-Säule, phase diol, L × I.D. 4 cm × 6 mm, 7 μm particle size
Materialien
stainless steel
Agentur
suitable for USP L20
suitable for USP L59
Produktlinie
TSKgel®
Hersteller/Markenname
Tosoh 08543
Parameter
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
1.2 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
4 cm × 6 mm
Matrix
silica particle platform
Aktive Matrixgruppe
diol phase
Partikelgröße
7 μm
Porengröße
250 Å
Betriebs-pH-Wert
2.5-7.5
Trenntechnik
size exclusion (SEC)
Physikalische Form
Versand in 0,05,% NaN3 und 0,1 M Na2SO4 in 0,1 M Phosphatpuffer, pH 6,7.
Empfohlene Produkte
Entdecken Sie LiChropur Reagenzien – ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Rechtliche Hinweise
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Géraldine A Kok-Jacon et al.
Transgenic research, 14(4), 385-395 (2005-10-06)
The production of dextran in potato tubers and its effect on starch biosynthesis were investigated. The mature dextransucrase (DsrS) gene from Leuconostoc mesenteroides was fused to the chloroplastic ferredoxin signal peptide (FD) enabling amyloplast entry, which was driven by the
Study of the Heat-Treated Human Albumin Stabilization by Caprylate and Acetyltryptophanate.
Kamran Mousavi Hosseini, et al.
Iranian Biomedical Journal, 6, 135-140 (2002)
Ike Jeon
Analyzing Food for Nutrition Labeling and Hazardous Contaminants , 95-95 (1994)