Merck
80023448
TSKgel® UP-SW3000 (2 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 4.6 mm, diol phase
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
TSKgel® UP-SW3000 HPLC-Säule, phase diol, L × I.D. 30 cm × 4.6 mm, 2 μm particle size
Materialien
stainless steel
Agentur
suitable for USP L20
suitable for USP L59
Produktlinie
TSKgel®
Hersteller/Markenname
Tosoh 0023448
Parameter
≤0.5 M salt concentration
0-30% aqueous soluble organic solvents
0.35 mL/min flow rate
10-30 °C temp. range
340 bar pressure
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
30 cm × 4.6 mm
Matrix
silica particle platform
Aktive Matrixgruppe
diol phase
Partikelgröße
2 μm
Porengröße
250 Å
pH-Bereich
2.5-7.5
Trenntechnik
size exclusion (SEC)
Allgemeine Beschreibung
TSKgel® UP-SW3000, die neue 2-Mikron-UHPLC-Säule mit einer Porengröße von 25 nm, ist der letzte Neuzugang in der renommierten TSKgel-SW-Serie. TSKgel UP-SW3000 repräsentiert die fünfte Generation hochleistungsfähiger Gelfiltrationssäulen. Diese Säulen haben dieselbe Porengröße wie die bewährte TSKgel G3000SWXL und ermöglichen den Methodentransfer von der konventionellen Gelfiltration zur UHPLC-Technologie. Die 30-cm-Säule bietet eine weitaus höhere Auflösung zwischen Fragmenten, Monomeren und Aggregaten.
Sonstige Hinweise
Verwandte Kategorien: Analytische/Chromatographie-, HPLC-, HPLC & FPLC-Säulen für Biopolymer-Trennungen, TSKgel-Gelfiltrationssäulen für Proteine und andere Biopolymere, TSKgel-Gelfiltrationssäulen zur Analyse von Reinheit und Aggregaten, TSKgel-Größenausschluss-Säulen.
Empfohlene Produkte
Entdecken Sie LiChropur-Reagenzien – ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Rechtliche Hinweise
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Artikel
Size exclusion chromatography columns enhance biomolecule separation efficiency with sub-2 μm particles, improving analytical performance.
Protokolle
New size exclusion chromatographic method characterizes bispecific antibodies for biotherapeutics development.
A complete SEC-UV workflow for quantifying monoclonal antibody fragments, monomers, and aggregates, including procedure for a system suitability test and heat stressing of antibodies.