Merck
808542
TSKgel® G4000SWXL (8 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, diol phase
Synonym(e):
TSKgel® G4000SWXL HPLC-Säule
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
TSKgel® SWXL-Säulen, phase diol, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 8 μm particle size
Materialien
stainless steel
Agentur
suitable for USP L20
suitable for USP L59
Produktlinie
TSKgel®
Hersteller/Markenname
Tosoh 08542
Parameter
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
1.2 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
35 bar max. pressure
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
30 cm × 7.8 mm
Matrix
silica particle platform
Aktive Matrixgruppe
diol phase
Partikelgröße
8 μm
Porengröße
450 Å
Betriebs-pH-Wert
2.5-7.5
Trenntechnik
size exclusion (SEC)
Allgemeine Beschreibung
TSKgel SWXL-Säulen sind allgemein als erstklassige Säulen für die Analyse von Biopolymeren mittels GFC bekannt. Sie zeichnen sich durch ein hohes Porenvolumen pro Säule, eine geringe Probenadsorption und ausgezeichnete Säuleneffizienz aus, wodurch eine unvergleichliche Auflösung erreicht wird. Mit 8-μm-Partikeln und 450-Å-Poren bietet TSKgel G4000SWXL die größte Ausschlussgrenze und den breitesten Fraktionierungsbereich. Es ist hervorragend für pegylierte Proteine oder glycosylierte Biomoleküle geeignet. Der Fraktionierungsbereich gilt für globuläre Proteinproben bis zu 7 Millionen Da.
Physikalische Form
Versand in 0,05 % NaN3 und 0,1 M Na2SO4 in 0,1 M Phosphatpuffer, pH 6,7.
Empfohlene Produkte
Entdecken Sie LiChropur Reagenzien – ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Rechtliche Hinweise
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Vorsäule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Can the TSKgel® G4000SWXL HPLC Column (Product 808542) handle organic mobile phase mixtures?
    1 answer
    1. The column 808542 is suitable for use with water-miscible organic solvents.
      Helpful?
  2. Can 808542, TSKgel® G4000SWXL HPLC Column handle organic mobile phase mixtures?
    1 answer
    1. TSKgel® G4000SWXL HPLC Column is suitable only for water-miscible organic solvents.