Merck
80023449
TSKgel® UP-SW3000 (2 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 4.6 mm, diol phase
Größe auswählen
1 EA
CHF 2’740.00
CHF 2’740.00
Versandbereit am17. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 2’740.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
CHF 2’740.00
Versandbereit am17. April 2025Details
Produktbezeichnung
TSKgel® UP-SW3000 HPLC-Säule, phase diol, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, 2 μm particle size
Materialien
stainless steel
Agentur
suitable for USP L20
suitable for USP L59
Produktlinie
TSKgel®
Hersteller/Markenname
Tosoh 0023449
Parameter
≤0.5 M salt concentration
0-30% aqueous soluble organic solvents
0.35 mL/min flow rate
10-30 °C temp. range
340 bar pressure
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
15 cm × 4.6 mm
Matrix
silica particle platform
Aktive Matrixgruppe
diol phase
Partikelgröße
2 μm
Porengröße
250 Å
pH-Bereich
2.5-7.5
Trenntechnik
size exclusion (SEC)
Anwendung
Die TSKgel® UP-SW3000 HPLC-Säule kann für folgende Separationen genutzt werden:
  • Freie Wirkstoffe und verwandte Spezies von Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (ADC) und ihren Aggregaten bei deren Bestimmung mittels 1-dimensionaler (1D) Größenausschlusschromatographie (SEC).[1]
  • Protein-basierte Biopharmazeutika in wässrigen Lösungen während ihrer Analyse mittels SEC.[2]
Sonstige Hinweise
Verwandte Kategorien: Analytische/Chromatographie-, HPLC-, HPLC & FPLC-Säulen für Biopolymer-Trennungen, TSKgel-Gelfiltrationssäulen für Proteine und andere Biopolymere, TSKgel-Gelfiltrationssäulen zur Analyse von Reinheit und Aggregaten, TSKgel-Größenausschluss-Säulen.
Empfohlene Produkte
LiChropur-Reagenzien eignen sich ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Rechtliche Hinweise
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Extending the limits of size exclusion chromatography: Simultaneous separation of free payloads and related species from antibody drug conjugates and their aggregates.
Goyon A, et al.
Journal of Chromatography A, 1539, 19-29 (2018)
Comprehensive study on the effects of sodium and potassium additives in size exclusion chromatographic separations of protein biopharmaceuticals.
Goyon A, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 144, 242-251 (2017)
Artikel
Size exclusion chromatography columns enhance biomolecule separation efficiency with sub-2 μm particles, improving analytical performance.