Merck
1445550
USP
Monoklonales IgG für die Systemeignung
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Größe auswählen
2 MG
CHF 1’890.00
CHF 1’890.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 MG
CHF 1’890.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 1’890.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
pharmaceutical primary standard
Form
lyophilized (cake)
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird wie geliefert und von der ausstellenden Arzneibuch-Kommission spezifiziert bereitgestellt. Alle zur Unterstützung dieses Produkts angegebenen Informationen wie Sicherheitsdatenblätter (SDB) und Produktinformationsblätter wurden unter der Amtsbefugnis der herausgebenden Arzneibuch-Kommission entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Website des herausgebenden Arzneibuchs.
Anwendung
Dieser USP-Referenzstandard ist zur Verwendung in spezifizierten Qualitätsprüfungen und Assays gemäß den USP-Handbüchern vorgesehen.[1]
Er wird auch zur Herstellung von Systemeignungslösung für die mobile Phase gemäß Kapitel 129 “Analyseverfahren für rekombinante therapeutische monoklonale Antikörper” des Arzneibuchs der Vereinigten Staaten von Amerika (USP) zum Messen von Folgendem eingesetzt:
  • Niedermolekulare Fraktionen von monoklonalen Antikörpern (mAb) mittels Größenausschluss-Hochleistungsflüssigkeitschromatografie (SE-HPLC)
  • Produktähnliche Verunreinigungen wie nichtglykosylierte Moleküle, halbe Antikörper und Fragmente mittels kapillare Natriumdodecylsulfat(CE-SDS)-Elektrophorese
Hinweis zur Analyse
Diese Produkte sind nur für Test- und Assayzwecke bestimmt. Sie sind nicht für die Verabreichung an Menschen oder Tiere gedacht und dürfen nicht zur Diagnose, Behandlung oder Heilung von Krankheiten jedweder Art verwendet werden.  ​
Sonstige Hinweise
Dieses Produkt ist Teil des USP-Biologics-Programms.
Ggf. sind Verkaufsbeschränkungen zu beachten.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Analytical procedures for recombinant therapeutic monoclonal antibodies
United States Pharmacopeia/National Formulary, 39(3), 6565-6565 (2016)
Verwandter Inhalt
Entdecken Sie unsere große Auswahl an Produkten für die Analyse der intakten Masse monoklonaler Antikörper, darunter Größenausschlusssäulen (SEC), Ionenaustauschsäulen, Umkehrphasensäulen, HPLC-Puffer, MALDI-Matrizen und -Standards, hochreine Lösungsmittel, Reagenzien, Werkzeuge für die Vorbereitung von Proteinproben und zertifizierte Referenzmaterialien.
Discover our wide variety of products for intact mass analysis of monoclonal antibodies, including size-exclusion columns (SEC), ion exchange columns, reverse-phase columns, HPLC buffers, MALDI matrices and standards, high-purity solvents, reagents, tools for protein sample preparation, and certified reference materials.