Merck
80023451
TSKgel® UP-SW Direct Connect (2 µm) HPLC Columns
L x I.D. 2 cm × 4.6 mm, diol phase
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
TSKgel® UP-SW Direct Connect Guard Column for P/N 80023448/9, L × I.D. 2 cm × 4.6 mm
Materialien
stainless steel
Agentur
suitable for USP L20
suitable for USP L59
Produktlinie
TSKgel®
Hersteller/Markenname
Tosoh 0023451
Parameter
≤0.5 M salt concentration
0-30% aqueous soluble organic solvents
10-30% temp. range
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
2 cm × 4.6 mm
Matrix
silica particle platform
Aktive Matrixgruppe
diol phase
Partikelgröße
2 μm
Porengröße
250 Å
Betriebs-pH-Wert
2.5-7.5
Trenntechnik
size exclusion (SEC)
Sonstige Hinweise
Related Catagories: Analytical/Chromatography, HPLC, HPLC & FPLC Columns for Biopolymer Separations, TSKgel Gel Filtration Columns for Proteins and Other Biopolymers, TSKgel Gel Filtration Columns to Analyze Purity and Aggregates, TSKgel Size Exclusion Columns
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)