Merck
57162-U
Supelco
Preppy Vakuumverteilersammelgestell
for use with 15 mL (21 mm OD x 70 mm H) or 20 mL (28 mm OD x 61 mm H) vials.
Synonym(e):
PREPPY 12 PORT SAMMELGESTELL, 15 & 20ML GEFÄßE
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.21
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Anwendung(en)
food and beverages
Kompatibilität
for use with 15 mL (21 mm OD x 70 mm H) or 20 mL (28 mm OD x 61 mm H) vials.
Anwendung
15 mL Probengefäße sind kompatibel mit diesem Produkt: Kat. Nr. 27159, 27008, 27014-U. Empfohlen 20 mL Provengefäße kompatibel mitProdukt: Kat. Nr. Z190527, 190523-1PAK.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)