Merck
57103-U
Supelco
Visiprep 5-fach Kolbenvakuumverteiler
standard
Synonym(e):
SPE Vacuum Manifold Flask Accessory
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.21
Qualitätsniveau
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Anwendung(en)
food and beverages
Allgemeine Beschreibung
Das Visiprep 5-Port Kolben-Vakuumextraktionsgerät erlaubt dem Analytiker, bis zu fünf Proben gleichzeitig mit Supelco Festphasenextraktions-Kartuschen aufzuarbeiten. Anders als bei konventionellen Vakuumextraktionsgeräten, ermöglicht das Visiprep 5-Port Kolben-Extraktionsgerät, das SPE-Eluat direkt in einem 50 mL-Rund- oder Erlenmeyerkolben aufzunehmen und sofort zu rotationsverdampfen. Das Extraktionsgerät besteht aus einer chemikalienresistenten Abdeckung mit 5 Anschlüssen (DL oder Standard möglich), Dichtung, Basis, einem Glasbassin, Vakuum-Manometer und Belüftungsventil, 5 Kontrollventilen, 5 auswechselbaren Lösungsmittelführungen und einer Grundplatte, die bis zu 5 Rund- oder Flachbodenkolben aufnehmen kann.
Jeder Port, bei der Standard- sowie der DL-Visiprep-Version, ist mit einem Flussregelventil ausgestattet.
Empfohlenen Kolben: Aldrich Einhalskolben, 50 mL, Schliff: ST/NS 24/40
  • Rundkolben (Kat. Nr. Z414484)
  • Flachbodenkolben (Kat. Nr. Z418773)
Rechtliche Hinweise
3D Insert is a trademark of 3D Biotek, LLC
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)