57042
Visprep SPE-Verteilerteströhrchen, 10 x 75 mm
pk of 12
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
Empfohlene Produkte
Verpackung
pk of 12
Qualitätsniveau
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Größe
10 mm × 75 mm
Anwendung(en)
food and beverages
Allgemeine Beschreibung
Visprep SPE manifold test tubes, 10 x 75 mm are technically used for a 12-port or 24-port Visiprep SPE vacuum manifold.
Rechtliche Hinweise
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)