Wichtige Dokumente
57272
Visiprep™ Probennehmer mit großem Volumen
for use with 12, 20, or 60mL SPE tubes (includes 3 adapters)
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Qualitätsniveau
Anwendung(en)
food and beverages
Kompatibilität
for use with 12, 20, or 60mL SPE tubes (includes 3 adapters)
technique used for transfers 3 large volume samples
Allgemeine Beschreibung
Dabei müssen Sie die Ventile des 12-Port-Extraktionsgerätes in abwechselnder Reihenfolge gegen Long-Stem-Flussregelventile austauschen, um 12 mL, 20 mL, oder 60 mL SPE-Kartuschen auf allen Kanälen nutzen zu können.
Rechtliche Hinweise
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)