Merck
23201
Supelco
Platzsparende Aufbewahrungsgestelle
for use with 21-23 mm diameter vial (36 vials per rack), well opening 23.1 mm, pkg of 5 ea
Synonym(e):
PROBENGEFÄß-RACK, 21MM-23MM GEFÄßE 5 Stück
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
red polypropylene rack
Beschreibung
vial size: 15-22 mL
Leistungsmerkmale
positions 36 vials per rack
Verpackung
pkg of 5 ea
Ständer L × B × H
320 mm × 90 mm × 30 mm
Well-Öffnung
23.1 mm
Kompatibilität
for use with 21-23 mm diameter vial (36 vials per rack)
Allgemeine Beschreibung
Kostengünstige und praktische Probenlagerung in Fläschchen mit Schraubkappe und Crimpverschluss. Leer und voll stapelbar. Autoklavierbar bei 120 °C. Jeder Behälter enthält 5 Gestelle.
Rechtliche Hinweise
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Learn more about Biodiesel as a renewable, alternative diesel fuel produced from vegetable oils, animal fats, or recycled restaurant grease.