Merck
23207
Supelco
Platzsparende Aufbewahrungsgestelle
for use with 11-12 mm diameter vial (50 vials per rack), well opening 12.5 mm, pkg of 5 ea
Synonym(e):
POLY-RACK FüR CHROM.-GEFÄßE 5 Stück
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
red polypropylene rack
Beschreibung
vial size: 2 mL
Leistungsmerkmale
positions 50 vials per rack
Verpackung
pkg of 5 ea
Ständer L × B × H
192 mm × 100 mm × 23 mm
Well-Öffnung
12.5 mm
Kompatibilität
for use with 11-12 mm diameter vial (50 vials per rack)
Allgemeine Beschreibung
Kostengünstige und praktische Probenlagerung in Fläschchen mit Schraubkappe und Crimpverschluss. Leer und voll stapelbar. Autoklavierbar bei 120 °C. Jeder Behälter enthält 5 Gestelle.
Rechtliche Hinweise
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Automated discovery of novel drug formulations using predictive iterated high throughput experimentation.
Filippo C
PLoS ONE, 5 (1), 8546-8546 (2010)