Merck
565322-U
Supelco
Ascentis® RP-Amide (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonym(e):
RP-Amid-Umkehrphasen-Chromatographie-Säule
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Produktbezeichnung
Ascentis® RP-Amid HPLC-Säule, 3 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L60
Produktlinie
Ascentis®
Leistungsmerkmale
endcapped
Hersteller/Markenname
Ascentis®
Verpackung
1 ea of
Kennzeichnungsgrad
19.5% Carbon loading
Parameter
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × ID
15 cm × 4.6 mm
Oberflächenbereich
450 m2/g
Oberflächendeckung
2.7 μmol/m2
Verunreinigungen
<5 ppm metals
Matrix
fully porous particle
silica gel high purity, spherical
Aktive Matrixgruppe
amide, alkyl phase
Partikelgröße
3 μm
Porengröße
100 Å
pH Betriebsbereich
2-8
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Die Ascentis RP-Amide ist eine neue Generation äußerst gering blutender Phasen mit eingebetteter polarer Gruppe (EPG), die orthogonale Selektivität und eine hohe Auflösung bei der HPLC- oder LC-MS-Analyse polarer Verbindungen liefert. Die Ascentis RP-Amide ist die erste Wahl von HPLC-Phasen mit eingebeteten polaren Gruppen.
Anwendung
  • Preparation of mixed-mode stationary phase for separation of peptides and proteins in high-performance liquid chromatography: Erläutert die Anwendung der Ascentis®-RP-Amid-HPLC-Säule bei der Entwicklung stationärer Mixed-Mode-Phasen und zeigt damit ihre Vielseitigkeit bei der Handhabung verschiedener biochemischer Verbindungen sowie ihre Schlüsselrolle bei der Weiterentwicklung der pharmazeutischen und proteomischen Forschung (Alharthi et al., 2022).
  • On-line hyphenation of solid-phase extraction to chromatographic separation of sulfonamides with fused-core columns in sequential injection chromatography: Zeigt die Wirksamkeit der Ascentis®-RP-Amid-HPLC-Säulen in der Umweltanalyse, insbesondere für den Nachweis von Verunreinigungen in komplexen Matrizes. Diese Studie unterstreicht die Robustheit und die hochauflösenden Fähigkeiten der Säule, die sie für Umweltlabors von unschätzbarem Wert machen (Batista et al., 2015).
  • Determination of zearalenone and its metabolites in endometrial cancer by coupled separation techniques: Zeigt die entscheidende Rolle der Ascentis®-RP-Amid-HPLC-Säule in der klinischen Forschung, insbesondere bei der empfindlichen und präzisen Messung von Biomarkern in der Krebsdiagnostik. Die überlegene Retention der Säule für polare Verbindungen erweist sich als unverzichtbar für präzise biomedizinische Analysen (Gadzała-Kopciuch et al., 2011).
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Ausgezeichnete Retention und Peak-Form für polare Verbindungen
  • Kompatibel mit 100% wässrigen Lösungen
  • Äußerst geringes Bluten, LC-MS-kompatibel
  • Einzigartige Selektivität
Empfohlene Produkte
LiChropur-Reagenzien eignen sich ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Rechtliche Hinweise
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Jakub Fibigr et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 151, 291-300 (2018-02-08)
The presented work describes the development and validation of a rapid UHPLC-UV method using a fused core particle column with an RP-Amide stationary phase for the separation and quantitative analysis of caffeoylquinic and di-caffeoylquinic acids in green coffee extracts. Three
Rihana Parveen Shaik et al.
Journal of pharmaceutical analysis, 3(6), 489-499 (2013-12-01)
Liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) method was used for simultaneous quantification of tolterodine and its metabolite 5-hydroxy methyl tolterodine in rat plasma. Tolterodine-d6 and 5-hydroxy methyl tolterodine-d14 were used as internal standards (IS). Chromatographic separation was performed on Ascentis Express