Merck
48114
Supelco
Pestizide-HC Kalibrationsstandards Kit
analytical standard
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
Qualität
analytical standard
Agentur
EPA 8080,8081
Leistungsmerkmale
standard type calibration
Verpackung
pkg of 1 kit
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
environmental
Format
multi-component solution
Lagertemp.
room temp
Anwendung
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Sonstige Hinweise
Enthält je 1ml der folgenden Lösungen, mit je 1000 μg/ml in Isooctan, falls nicht anders angegeben.
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • Aroclor 1016 solution (48097) 1 mL
  • Aroclor 1221 solution (48098) 1 mL
  • Aroclor 1232 solution (44805) 1 mL
  • Aroclor 1242 solution (44806) 1 mL
  • Aroclor 1248 solution (44807) 1 mL
  • Aroclor 1254 solution (44808) 1 mL
  • Aroclor 1260 solution(44809) 1 mL
  • Aroclor 1262 solution (44810) 1 mL
  • Chlordane (48065-U) 1 mL
  • TCL Pesticides Mix (48913) 1 mL
  • Toxaphene (48103) 1 mL
Alle anzeigen (11)
Anwendung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
10.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-12 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)