BAF188510016
Bel-Art® Freezer Storage Box
no. of holes, 100, assorted colors polypropylene, pack of 5
Synonym(e):
cryopreservation storage rack, cryovial storage, indexed tube rack, microtube storage
Größe auswählen
CHF 88.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 88.00
Empfohlene Produkte
Materialien
assorted colors polypropylene
Leistungsmerkmale
for tubes 0.5, 1.5, and 2.0 mL
no. of holes 100
Verpackung
pack of 5
Hersteller/Markenname
Bel-Art F18851-0016
Methode(n)
cryopreservation: suitable
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Alphanumeric Indexing
- Translucent lid for easy access and viewing; matte panels can be used for labeling (100-place boxes have hinged lid, 81-place boxes have lift off lid)
- Withstand -80°C to +121°C (-112° to +249°F)
- Stackable with molded-in ′no slide′ features
- Assorted Colors with translucent lids (natural, blue, green, orange and purple)
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)