Merck
M5519
Sigma-Aldrich
Murashige-Skoog-Basalmedium
powder, suitable for plant cell culture
Synonym(e):
MS-Basalmedium
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352207
NACRES:
NA.72
Form
powder
Qualitätsniveau
Methode(n)
cell culture | plant: suitable
Anwendung(en)
agriculture
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Das Murashige-Skoog-Medium ist ein weit verbreitetes Wachstumsmedium für Pflanzengewebekulturen. Das MS-Basalmedium enthält Makronährstoffe, die hohe Mengen an Nitrat und organischen Zusätzen wie Agar, Zucker, Vitaminen und Wachstumsregulatoren aufweisen. Wichtige, dem MS-Medium häufig zugesetzte Wachstumsregulatoren sind u. a. IAA (Auxin/Morphogen) und Kinetin (Zytokinin/Zellteilungs-Promotor).
Anwendung
Das Murashige-Skoog-Medium wurde für Pflanzengewebekulturen in Pflanzentransformationsstudien verwendet.
Alternative Formulierung
Mit den Makro- und Mikronährstoffen und Vitaminen gemäß Murashige und Skoog (1962).
Medienformulierung
Menge
Formulierung enthält 4,4 Gramm Pulver pro Liter Nährmedium.
Angaben zur Herstellung
Das Murashige-Skoog-Medium kann aus Pulver oder durch die Kombination der Hauptbestandteile des MS-Komplettmediums, wie Makronährstoff- und Vitamingemische, rekonstituiert werden. Das Murashige-Skoog-Medium (M5519) enthält die Mikronährstoffe und Vitamine der ursprünglichen klassischen Formulierung. Es kann durch Zusatz von Saccharose, Agar, Auxinen (IAA) und Zytokininen (Kinetin) zur Herstellung eines Komplettmediums für Pflanzengewebekulturen verwendet werden.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Flame over circleExclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Joan E Krochko et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 773, 113-134 (2011-09-08)
In vitro assays for cytochrome P450 enzymes developed from plant-derived microsomal extracts have not been used extensively for the characterization and quantification of enzyme activities in plant tissues. We describe here an in vitro assay for abscisic acid (ABA) 8'-hydroxylase
Ajay Kumar et al.
BMC genomics, 13, 597-597 (2012-11-07)
Development of a high quality reference sequence is a daunting task in crops like wheat with large (~17Gb), highly repetitive (>80%) and polyploid genome. To achieve complete sequence assembly of such genomes, development of a high quality physical map is
M Guan et al.
Journal of experimental botany, 66(1), 203-212 (2014-10-16)
Nitrogen (N) remobilization from reserves to sinks is essential for seedling establishment and seed production. Cytosolic glutamine synthetase (GS1) is up-regulated during both seed germination and seed filling in plants. However, the specific roles of the individual GS1 isogenes with
Youjun Zhang et al.
Plant communications, 1(5), 100028-100028 (2020-12-29)
Although the use of stable transformation technology has led to great insight into gene function, its application in high-throughput studies remains arduous. Agro-infiltration have been widely used in species such as Nicotiana benthamiana for the rapid detection of gene expression and
Jingyi Wang et al.
Scientific reports, 9(1), 141-141 (2019-01-16)
Abiotic stress significantly impacts growth and yield of crop plants. It is imperative for crop improvement to discover and utilize stress-tolerant functional genes. In this study, genes responding to abiotic stresses, such as freezing, salt and osmotic stress, were screened