Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.75
EC Number:
254-453-6
MDL number:
Specific activity:
≥4 units/mg protein
Biological source:
Porcine
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
Porcine
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
≥4 units/mg protein
mol wt
25.9 kDa
packaging
pkg of 1 μmol
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
pH
8
suitability
suitable for
foreign activity
Trypsin ≤50 BAEE units/mg protein
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Elastase ist eine einzelne Polypeptidkette mit 240 Aminosäureresten und enthält vier Disulfidbrücken. Die Molekularmasse beträgt ca. 25,9 kDa. Das Enzym wird als inaktives Zymogen Proelastase synthetisiert, das dann von Trypsin durch beschränkte Proteolyse am N-Terminus in die aktive Form umgewandelt wird.
Application
Elastase vom Pankreas des Schweins wird für folgende Anwendungen eingesetzt:
- Zellkulturtechniken
- ELISA-Techniken
- Assay auf Elastase hemmende Aktivität
Biochem/physiol Actions
Elastase hydrolysiert Elastin, das spezifische Protein elastischer Fasern, und verdaut Hämoglobin, Casein und Fibrin.
Enzym für den Abbau von Elastin, einem Matrixbestandteil von Geweben, der an Dehnungsprozessen beteiligt ist. Es handelt sich um eine Serinprotease mit breiter Spezifität. Das Enzym spaltet Protein auf der Carboxylseite von kleinen hydrophoben Aminosäuren wie Ile, Gly, Ala, Ser, Val, und Leu auf. Ebenso hydrolysiert es Amide und Ester wie etwa N-Benzoyl-L-Alanin-Methylester.
Packaging
Packungsgröße basiert auf dem Proteingehalt
Other Notes
Eine Einheit hydrolysiert bei einem pH-Wert von 8,0 und einer Temperatur von 25 °C pro Minute 1,0 μmol N-Succinyl-L-Ala-Ala-Ala-p-Nitroanilid.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Elastase aus Schweinepankreas
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?