Merck
46401-U
Supelco
rac-β-Tocopherol -Lösung
50 mg/mL in hexane, certified reference material
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
85151701
eCl@ss:
34058016
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
ampule of 1 mL
Konzentration
50 mg/mL in hexane
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Format
single component solution
Lagertemp.
-10 to -25°C
SMILES String
O1[C@@](CCc2c1c(cc(c2C)O)C)(CCCC(CCCC(CCCC(C)C)C)C)C
InChI
1S/C28H48O2/c1-20(2)11-8-12-21(3)13-9-14-22(4)15-10-17-28(7)18-16-25-24(6)26(29)19-23(5)27(25)30-28/h19-22,29H,8-18H2,1-7H3/t21?,22?,28-/m1/s1
InChIKey
WGVKWNUPNGFDFJ-CBIUGAAKSA-N
Allgemeine Beschreibung
β-Tocopherol ist eine Form von fettlöslichem Vitamin E und weist antioxidative, entzündungshemmende, antizellproliferative und Antikrebs-Eigenschaften auf.
Anwendung
Der Analysestandard in Lösung kann wie folgt verwendet werden:
  • Gleichzeitige Bestimmung von Vitamin A und allen vier Tocopherol-Isomeren in Humanserumproben mittels Ultrahochleistungsflüssigkeitschromatografie (UHPLC) in Kombination mit einem Fluoreszenznachweis nach ihrer Flüssig-Flüssig-Extraktion (LEE)
  • Multirückstandsanalyse von Vitamin B (B1, B2, B5 und B9) und Vitamin E (α-Tocopherol, β-Tocopherol, α-Tocotrienol und β-Tocotrienol) in Gras- und Getreideproben von vier verschiedenen Weizensorten mittels Flüssigchromatografie-Elektrosprayionisation/mehrstufiger Massenspektrometrie (LC-ESI-MS/MS)
  • Trennung und Beurteilung von vier Tocopherolen und vier Tocotrienolen in Pekannusskultursorten unter Verwendung von nicht wässriger Umkehrphasen-Hochleistungsflüssigkeitschromatografie (NARP-HPLC), die an Chemische Ionisation bei Atmosphärendruck mit Tandem-Massenspektrometrie (APCI-MS/MS) gekoppelt ist
  • Analyse von verschiedenen kaltgepressten Ölproben, um acht Tocol-Homologa mittels einem Verfahren auf der Grundlage von chemometrisch unterstützter optimierter Hochleistungsflüssigkeitschromatografie (HPLC) mit Fluoreszenznachweis (FLD) nachzuweisen und zu quantifizieren
  • Entwicklung und Validierung eines Normalphasen-Hochleistungsflüssigkeitschromatografie(NP-HPLC)-Verfahrens in Kombination mit Fluoreszenz-Nachweis zur gleichzeitigen Bestimmung von vier Tocopherolen und vier Lignanen in Sesamölproben
Sonstige Hinweise
Weitere Informationen zur geeigneten Instrumententechnik finden Sie im Analysenzertifikat des Produkts. Weitere Unterstützung erhalten Sie vom technischen Kundendienst.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-9.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-23 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Pressurized liquid extraction and dispersive liquid-liquid microextraction for determination of tocopherols and tocotrienols in plant foods by liquid chromatography with fluorescence and atmospheric pressure chemical ionization-mass spectrometry detection
Vi?as P, et al.
Talanta, 119(9), 98-104 (2014)
Analysis of the components of pumpkin seed oil in suppositories and the possibility of its use in pharmaceuticals
A.O.V, et al.
Journal of Chemical and Pharmaceutical Research , 6(5), 1106-1116 (2014)
Qualitative and quantitative analysis of retinol, retinyl esters, tocopherols and selected carotenoids out of various internal organs from different species by HPLC
Schaffer MW, et al.
Analytical Methods : Advancing Methods and Applications, 2(9), 1320-1332 (2010)
Rapid determination of lipophilic vitamins in human serum by ultra-high performance liquid chromatography using a fluorinated column and high-throughput miniaturized liquid-liquid extraction
Cervinkova B, et al.
Journal of Separation Science, 40(17), 3375-3382 (2017)
Xiaofeng Fang et al.
Developmental cell, 48(3), 371-382 (2019-01-01)
As integral regulators in plant development and stress response, microRNAs (miRNAs) themselves need to be tightly regulated. Here, we show that tocopherols (vitamin E), lipid-soluble antioxidants synthesized from tyrosine in chloroplasts, positively regulate the biogenesis of miRNAs. Tocopherols are required
Protokolle
GB method with Ascentis® Express C30 column achieves baseline resolution for Vitamin A and E critical pair.