Merck
47785
Supelco
(+)-γ-Tocopherol
analytical standard
Synonym(e):
(R,R,R)-γ-Tocopherol, 7,8-Dimethyltocol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C28H48O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
416.68
Beilstein:
93072
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164500
PubChem Substanz-ID:
E-Nummer:
E308
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
analytical standard
Form
solid
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
ampule of 25 mg
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
-10 to -25°C
SMILES String
CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCc2cc(O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C28H48O2/c1-20(2)11-8-12-21(3)13-9-14-22(4)15-10-17-28(7)18-16-25-19-26(29)23(5)24(6)27(25)30-28/h19-22,29H,8-18H2,1-7H3/t21-,22-,28-/m1/s1
InChIKey
QUEDXNHFTDJVIY-DQCZWYHMSA-N
Angaben zum Gen
human ... HMGCR(3156)
Allgemeine Beschreibung
γα-Tocopherol ist eine Form von fettlöslichem Vitamin E und weist antioxidative, entzündungshemmende, antizellproliferative und Antikrebs-Eigenschaften auf.
Anwendung
Der Analysestandard kann auch wie folgt eingesetzt werden:
  • Entwicklung und Validierung eines Normalphasen-Hochleistungsflüssigkeitschromatografie(NP-HPLC)-Verfahrens in Kombination mit Fluoreszenz-Nachweis zur gleichzeitigen Bestimmung von vier Tocopherolen und vier Lignanen in Sesamölproben
  • Gleichzeitige Bestimmung von Vitamin A und allen vier Tocopherol-Isomeren in Humanserumproben mittels Ultrahochleistungsflüssigkeitschromatografie (UHPLC) in Kombination mit Fluoreszenz-Nachweis nach ihrer Flüssig-Flüssig-Extraktion (LLE)
  • Trennung und Bewertung von vier Tocopherolen und vier Tocotrienolen in Proben von Pekannusskultursorten mittels nichtwässriger Umkehrphasen-Hochleistungsflüssigkeitschromatografie (NARP-HPLC), die an Chemische Ionisation bei Atmosphärendruck mit Tandem-Massenspektrometrie (APCI-MS/MS) gekoppelt ist
  • Analyse von verschiedenen kaltgepressten Ölproben zum Nachweis und Quantifizieren von acht Tocol-Homologa mittels einem Verfahren auf der Grundlage von chemometrisch unterstützter optimierter Hochleistungsflüssigkeitschromatografie (HPLC) mit Fluoreszenznachweis (FLD)
  • Multirückstandsanalyse von Tocopherolen in aromatischem Erdnussöl und vier raffinierten Pflanzenölen mittels Hochleistungsflüssigkeitschromatografie mit UV-Nachweis, um Fälschungen nachzuweisen
Sonstige Hinweise
Weitere Informationen zur geeigneten Instrumententechnik finden Sie im Analysenzertifikat des Produkts. Weitere Unterstützung erhalten Sie vom technischen Kundendienst.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Guowei Zheng et al.
Plant diversity, 42(1), 44-51 (2020-03-07)
Understanding the responses of crops to elevated atmospheric carbon dioxide concentrations (E[CO2]) is very important in terms of global food supplies. The present study investigates the effects of CO2 enrichment (to 800 μmol mol-1) on the physiology of soybean plants and the
George Gachumi et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 26(5) (2021-04-04)
Phytosterols and tocopherols are commonly used in food and pharmaceutical industries for their health benefits. Current analysis methods rely on conventional liquid chromatography, using an analytical column, which can be tedious and time consuming. However, simple, and fast analytical methods
Elia Stahl et al.
Plant physiology, 181(3), 1008-1028 (2019-09-14)
Tocopherols are lipid-soluble antioxidants synthesized in plastids of plants and other photosynthetic organisms. The four known tocopherols, α-, β-, γ-, and δ-tocopherol, differ in number and position of methyl groups on their chromanol head group. In unstressed Arabidopsis (Arabidopsis thaliana)
Sam B Weber et al.
Proceedings. Biological sciences, 279(1731), 1077-1084 (2011-09-23)
The effect of climate warming on the reproductive success of ectothermic animals is currently a subject of major conservation concern. However, for many threatened species, we still know surprisingly little about the extent of naturally occurring adaptive variation in heat-tolerance.
Protokolle
GB method with Ascentis® Express C30 column achieves baseline resolution for Vitamin A and E critical pair.
Separation of (±)-α-Tocopherol, analytical standard; Menadione (K3), analytical standard; (+)-γ-Tocopherol, analytical standard; Cholecalciferol (D3), analytical standard
Separation of δ-Tocopherol, analytical standard; Retinyl acetate; (+)-γ-Tocopherol; α-Tocopherol, ≥95.5%; Retinol; Vitamin A (acetate), meets USP testing specifications.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf