Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Wichtige Dokumente
47783
(±)-α-Tocopherol
analytical standard
Synonym(e):
DL-α-Tocopherol, Vitamin E
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Form
liquid
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Leistungsmerkmale
standard type fat soluble vitamin
Verpackung
ampule of 100 mg
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Dichte
0.950 g/mL at 20 °C (lit.)
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
-10 to -25°C
SMILES String
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC1(C)CCc2c(C)c(O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C29H50O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h20-22,30H,9-19H2,1-8H3
InChIKey
GVJHHUAWPYXKBD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Gleichzeitige Bestimmung von Vitamin A und allen vier Tocopherol-Isomeren in Humanserumproben durch Ultrahochleistungsflüssigkeitschromatografie (UHPLC) in Kombination mit Fluoreszenznachweis, gefolgt von ihrer Flüssig-Flüssig-Extraktion (LLE)
- Multirückstandsanalyse von Vitamin B (B1, B2, B5 und B9) und Vitamin E (α-Tocopherol, β-Tocopherol, α-Tocotrienol und β-Tocotrienol) in Gras- und Getreideproben von vier verschiedenen Weizensorten mittels Flüssigchromatografie-Elektrospray-Ionisation/mehrstufige Massenspektrometrie (LC-ESI-MS/MS)
- Trennung und Bewertung von vier Tocopherolen und vier Tocotrienolen in Proben von Pekannusskultursorten mit nichtwässriger Umkehrphase-Hochleistungsflüssigkeitschromatografie (NARP-HPLC), die an Chemische Ionisation bei Atmosphärendruck mit Tandem-Massenspektrometrie (APCI-MS/MS) gekoppelt ist
- Analyse von verschiedenen kaltgepressten Ölproben zum Nachweis und Quantifizieren von acht Tocol-Homologa mittels einem Verfahren auf der Grundlage von chemometrisch unterstützter optimierter Hochleistungsflüssigkeitschromatografie (HPLC) mit Fluoreszenznachweis (FLD)
- Multirückstandsanalyse von Tocopherolen in aromatischem Erdnussöl und vier raffinierten Pflanzenölen mittels Hochleistungsflüssigkeitschromatografie mit UV-Nachweis, um Fälschungen nachzuweisen
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
Separation of (±)-α-Tocopherol, analytical standard; Menadione (K3), analytical standard; (+)-γ-Tocopherol, analytical standard; Cholecalciferol (D3), analytical standard
Separation of δ-Tocopherol, analytical standard; Retinyl acetate; (+)-γ-Tocopherol; α-Tocopherol, ≥95.5%; Retinol; Vitamin A (acetate), meets USP testing specifications.
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Helpful?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdfHelpful?
-
-
What does Product No. 47783 DL-alpha Tocopherol come packaged in and how should it be stored?
1 answer-
Product No. 47783 comes packaged in a 4ml amber glass vial with a solid Teflon lined cap. should be stored in a freezer.
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.