Merck
27209-U
Supelco
Fläschchen mit offener Polypropylen-Schraubkappe, vormontiert, 100er-Packung
volume 4 mL, clear glass vial, O.D. × H 15 mm × 45 mm, tan PTFE/silicone septum
Synonym(e):
Screw Top Vials with Polypropylene Cap
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
black polypropylene cap (open-top)
clear glass vial
tan PTFE/silicone septum
Leistungsmerkmale
closure type black polypropylene hole cap
closure type screw top vial
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H
15 mm × 45 mm
Septumdicke × Durchm.
0.060 in. × 0.458 in.
Volumen
4 mL
Fitting
thread for 13-425
Anwendung
Vials, screw top with polypropylene open-top cap, pre-assembled have been used for profiling volatile hydrocarbon stress markers during cryopreservation of shoot tips using non-invasive headspace sampling and gas chromatography.[1]
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Cryopreservation of shoot tips and meristems.
Benson EE, et al.
Cryopreservation and Freeze-Drying Protocols, 163-183 (2007)