Merck
27138
Supelco
Probenfläschchen mit Schraubverschluss, mit grüner Thermoset-Kappe, PTFE-beschichtet, vorgefertigt, 100er Packung
volume 4 mL, clear glass vial, O.D. × H 15 mm × 45 mm, thread for 13-425
Synonym(e):
100/PK 4ML KLARGLAS, SCHRAUBGEWINDE, GESCHLOSSENER DECKEL MIT PTFE-LINER
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
F217/PTFE cap liner
PTFE liner
clear glass vial
green melamine resin cap (solid-top)
Leistungsmerkmale
closure type green melamine solid-top cap
closure type screw top vial
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H
15 mm × 45 mm
Volumen
4 mL
Fitting
thread for 13-425
Anwendung
Es wurde zum Dekantieren von Serum für die Rückstandsanalyse per GC/MS/MS verwendet.[1] Es wurde zudem als Reaktions- und Entwicklungskammer bei der Untersuchung der Reaktion einer Oxalylchlorid-Dioxanlösung mit einem elektropositiven Metall wie Zn und Mg eingesetzt.[2]
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Zn-Mediated Reduction of Oxalyl Chloride Forming CO and Its Application in Carbonylation Reactions.
Markovic?, Martin, et al.
Organic Letters, 17.22, 5618-5621 (2015)
Human maternal and umbilical cord blood concentrations of polybrominated diphenyl ethers.
Foster, Warren G., et al.
Chemosphere, 84.10, 1301-1309 (2011)