27018
Montierte Schraubkappe mit Loch und Septum aus PTFE/Silikon
black polypropylene hole cap, thread for 13-425, PTFE/silicone, septum thickness 1.5 mm, for use with 4 mL vial, pkg of 100 ea
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE/silicone
black polypropylene hole cap
Leistungsmerkmale
closure type black polypropylene hole cap
pre-assembled
Verpackung
pkg of 100 ea
Septumdicke
1.5 mm
Fitting
thread for 13-425
Kompatibilität
for use with 4 mL vial
Verwandte Kategorien
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)