Merck
Z106380
Supelco
Shorty Vials®
volume 4 mL, neck thread, 15 ‑ 425, diam. × H 17 mm × 38 mm
Größe auswählen
200 EA
CHF 253.00
CHF 253.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
200 EA
CHF 253.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121806
NACRES:
NB.11
CHF 253.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Materialien
clear borosilicate glass vial
Leistungsmerkmale
closure type screw top vial
neck thread 15 ‑ 425
Durchm. × H
17 mm × 38 mm
Volumen
4 mL
Allgemeine Beschreibung
Ohne Deckel, aus autoklvierbarem Borosilikatglas, Hydrolyseklasse 1. Deckel und Septen bitte passend zur Anwendung auswählen.
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.
Rechtliche Hinweise
Shorty Vial is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)