Merck
23205-U
Supelco
Platzsparende Aufbewahrungsgestelle
for use with 15-16 mm diameter vial (48 vials per rack), well opening 15.5 mm, pkg of 5 ea
Synonym(e):
PROBENGEFÄß-RACK, 15 & 16MM GEFÄßE 5 Stück
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
red polypropylene rack
Beschreibung
vial size: 4 mL
Leistungsmerkmale
positions 48 vials per rack
Verpackung
pkg of 5 ea
Ständer L × B × H
268 mm × 95 mm × 30 mm
Well-Öffnung
15.5 mm
Kompatibilität
for use with 15-16 mm diameter vial (48 vials per rack)
Allgemeine Beschreibung
Kostengünstige und praktische Probenlagerung in Fläschchen mit Schraubkappe und Crimpverschluss. Leer und voll stapelbar. Autoklavierbar bei 120 °C. Jeder Behälter enthält 5 Gestelle.
Rechtliche Hinweise
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)