27049
Fläschchen mit offener Polypropylen-Schraubkappe, vormontiert, 100er-Packung
volume 15 mL, amber glass vial, O.D. × H 21 mm × 70 mm, PTFE/silicone septum
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE/silicone septum
amber glass vial
black polypropylene cap (open-top)
Leistungsmerkmale
closure type black polypropylene hole cap
closure type screw top vial
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H
21 mm × 70 mm
Volumen
15 mL
Fitting
thread for 18-400
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)