Merck
23202
Supelco
Platzsparende Aufbewahrungsgestelle
for use with 17 mm diameter vial (90 vials per rack), well opening 17.1 mm, pkg of 5 ea
Synonym(e):
PROBENGEFÄß-RACK, 17MM GEFÄßE 5 Stück
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
red polypropylene rack
Beschreibung
vial size: 7 mL
Leistungsmerkmale
positions 90 (vials per rack)
Verpackung
pkg of 5 ea
Ständer L × B × H
320 mm × 170 mm × 30 mm
Well-Öffnung
17.1 mm
Kompatibilität
for use with 17 mm diameter vial (90 vials per rack)
Allgemeine Beschreibung
Kostengünstige und praktische Probenlagerung in Fläschchen mit Schraubkappe und Crimpverschluss. Leer und voll stapelbar. Autoklavierbar bei 120 °C. Jeder Behälter enthält 5 Gestelle.
Rechtliche Hinweise
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Automated discovery of novel drug formulations using predictive iterated high throughput experimentation.
Filippo C
PLoS ONE, 5 (1), 8546-8546 (2010)