Produkte
Anwendungen
Serviceangebote
Dokumente
Support
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Biochemikalien
Klinik & Diagnostik
Filtration
Umweltverträglichere Alternativprodukte (Greener Alternative Products)
Industrielle Mikrobiologie
Laborartikel
Werkstoffwissenschaft
Molekularbiologie & funktionelle Genomik
Entwicklung & Herstellung von mAb
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Wasseraufbereitung
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Synthese
Klinik & Diagnostik
Umwelt- & Cannabisanalytik
Lebensmittel- & Getränkekontrolle/-herstellung
Genomik
Werkstoffwissenschaft & -technologie
Mikrobiologische Untersuchungen
Entwicklung & Herstellung von mAb
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Forschungs- & Krankheitsgebiete
Wasseraufbereitung
Auftragsproduktion
Auftragsprüfung
Kundenspezifische Produkte
Digitale Lösungen für die Life-Science-Branche
IVD-Entwicklung & -Herstellung
Produktdienstleistungen
Support
Sicherheitsdatenblätter (SDB)
Analysenzertifikate (CoA)
Ursprungszeugnisse (COO)
Qualitätszertifikate (COQ)
Kundensupport
Kontaktieren Sie uns
Nutzen Sie die Website auf effiziente Weise
Häufig gestellte Fragen
Qualität & regulatorische Anforderungen
Rechner & Apps
Webinare
Zurück
Platzsparende Aufbewahrungsgestelle
Products
Produktkategorie
racks (5)
Marke
Supelco (4)
Höhe (mm)
Länge (mm)
Farbe
Produkte filtern
Showing 1-5 of 5
Vergleichen
Produktnummer
Beschreibung
Preisangaben
23207
Platzsparende Aufbewahrungsgestelle,
for use with 11-12 mm diameter vial (50 vials per rack), well opening 12.5 mm, pkg of 5 ea
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
23202
Platzsparende Aufbewahrungsgestelle,
for use with 17 mm diameter vial (90 vials per rack), well opening 17.1 mm, pkg of 5 ea
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
23201
Platzsparende Aufbewahrungsgestelle,
for use with 21-23 mm diameter vial (36 vials per rack), well opening 23.1 mm, pkg of 5 ea
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
23206
Platzsparende Aufbewahrungsgestelle,
for use with 29 mm diameter vial (50 vials per rack), well opening 30.0 mm, pkg of 5 ea
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
23205-U
Platzsparende Aufbewahrungsgestelle,
for use with 15-16 mm diameter vial (48 vials per rack), well opening 15.5 mm, pkg of 5 ea