Merck
Z291587
Supelco
Autosampler-Fläschchen mit Crimp-Verschluss und 12 x 32 mm Standardöffnung
volume 2 mL, amber glass
Größe auswählen
100 EA
CHF 45.90
CHF 45.90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 EA
CHF 45.90
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
CHF 45.90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Materialien
amber glass vial
Leistungsmerkmale
closure type crimp top vial
Verpackung
pkg of 100
AD × H × ID
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
Volumen
2 mL
2 mL
Fitting
thread for 11 mm
Allgemeine Beschreibung
2 mL Inhalt, aus Borosilikatglas. Passende Deckel: 11mm Aluminiumdeckel, bitte separat bestellen.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Do you have any information about the glass quality used in Z291587?
    1 answer
    1. This product is constructed of borosilicate glass.