Merck
HS29025G
Microtube Rack
assorted colors rack
Synonym(e):
Microcentrifuge Tube Holder, Microtube Storage Rack
Größe auswählen
5 EACH
CHF 56.40
CHF 56.40
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 EACH
CHF 56.40
About This Item
UNSPSC-Code:
41122800
NACRES:
NB.12
CHF 56.40
Check Cart for Availability
Materialien
assorted colors rack
polypropylene
Leistungsmerkmale
to hold 80 tube(s)
Verpackung
pack of 5 ea
Hersteller/Markenname
Heathrow Scientific HS29025G
L × B × H
225 mm × 67 mm × 28 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
The 80-Well Microtube Rack is a popular fraction-collector-plate style rack.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Easily fill and transfer 80 tubes in compact arrangement (5x16 array)
  • Frosted labeling area on bottom of rack
  • Embossed Index Numbers for quick sample ID and retrieval
  • Made of polypropylene
  • Autoclavable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)