CLS430829
Corning® 50-ml-Zentrifugenröhrchen
50 mL centrifuge tubes, polypropylene, conical bottom w/ CentriStar cap, bulk packed, sterile, natural, 500/cs
Synonym(e):
50 ml Zentrifugenröhrchen, 50 ml Zentrifugenröhrchen, konisch, Polypropylenröhrchen, Zentrifugenröhrchen
Größe auswählen
CHF 261.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 261.00
Empfohlene Produkte
Materialien
cap (CentriStar™)
conical bottom tube
polypropylene
Agentur
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1621
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for ISO/CEN 15968-2010
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
suitable for FDA C-010.02
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
RCF 17000 × g
disposable
graduations 5 ‑ 50 mL graduation interval: 2.5 mL
self-standing: no
Verpackung
pack of 25
case of 500
Hersteller/Markenname
Corning 430829
Parameter
17000 × g max. RCF
AD × L
29.1 mm × 114.4 mm
Kappendurchm.
34.7 mm , approx.
Kapazität
50 mL
Farbe
clear
natural
Fitting
cap (CentriStar)
Anwendung(en)
PFAS testing
Allgemeine Beschreibung
Die CentriStar™-Kappe hat einen leicht zu öffnen und verschließenden Verschluss und bietet fortschrittliche Ergonomik mit breiteren Rändeln und abgerundeter Kante. Alle Röhrchen kommen in verschiedenen Packungsoptionen.
- Steril, zertifiziert nichtpyrogen und DNase-/RNase-frei
- Schwarz gedruckte Skaleneinteilung und großer weißer Markierungspunkt
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
FAS, auch „Forever Chemicals“ (oder ewige Chemikalien) genannt, verbleiben in der Umwelt und stellen ein Gesundheitsrisiko dar. Entdecken Sie unsere Tools für die Umweltüberwachung zur Quantifizierung von PFAS, die Forscher, Aufsichtsbehörden und Labore bei der Prüfung auf PFAS unterstützen.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.