Merck
11047-U
Supelco
Carbotrap® Carbon Adsorbent
matrix Carbotrap® C, 20-40 mesh, bottle of 500 g
About This Item
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
23201100
NACRES:
SB.54
product name
Carbotrap®-Adsorbens, matrix Carbotrap® C, 20-40 mesh, bottle of 500 g
Produktlinie
Carbotrap®
Form
granular
Verpackung
bottle of 500 g
Methode(n)
LPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Oberflächenbereich
~10 m2/g
Matrix
Carbotrap® C
Aktive Matrixgruppe
carbon
Partikelgröße
20-40 mesh
Porengröße
~0 cm3/g macroporosity
~0 cm3/g mesoporosity
~0 cm3/g microporosity
~0 Å pore diameter
Schüttdichte
~0.70 g/mL (free fall density)
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Carbotrap® C was used for the sampling and quantitative analysis of microbially produced volatiles using thermal desorption-gas chromatography.
Carbotrap®/Carbopack Adsorbent can withstand high bake-out temperature without losing the mechanical and chemical integrity. It has a high affinity for isoprene and does not retain significant amounts of water. Furthermore it has a tendency to pulverize if it is packed too tightly.
Graphitisiertes Kohlenschwarz (GCB) kann porös und nicht-porös sein. Der Graphitisierungsprozess ergibt eine hochreine Oberfläche mit hervorragenden Adsorptions- und (falls erforderlich) Desorptionseigenschaften. Die Interaktionen der Oberfläche hängen einzig von Dispersionskräften (London-Kräften) ab. Diese Teilchen sind:
  • Granulär
  • Bröckelnd
  • Wird verwendet für Moleküle mit einer von C3-C20+ n-Alkanen abhängigen Analytgröße
  • Hydrophob (kann in Umfeldern mit hoher Luftfeuchtigkeit eingesetzt werden)
GCB-Adsorbentien bieten generell eine schwächere relative Adsorptionskraft als Kohlenstoff-Molekularsieb(CMS)-Adsorbentien und eine ähnliche relative Adsorptionskraft wie kugelförmige Adsorbentien aus graphitisierter Polymerkohle (SGPC). Unsere Carbotrap-Produkte sind eine Art von GCB-Adsorbentien.
  • Teilchen haben eine Größe von 20/40 Mesh.
  • Diese großen Partikeln ermöglichen hohe Durchflussraten ohne übermäßigen Druckabfall.
Weitere Informationen über unsere speziellen Kohlenstoffadsorbentien finden Sie auf www.sigma-aldrich.com/carbon
Rechtliche Hinweise
Carbopack is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Carbotrap is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Kundensupport
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Evaluation of adsorbents for sampling and quantitative analysis of microbial volatiles using thermal desorption-gas chromatography.
Sunesson A, et al.
Journal of Chromatography A, 699 (1), 203-214 (1995)
Plant Volatile Analysis.
Linskens HF and Jackson JF.
Modern Methods of Plant Analysis, 19, 54-56 (1997)
S Ghittori et al.
Giornale italiano di medicina del lavoro, 10(4-5), 201-205 (1988-07-01)
A laboratory study, using generated atmosphere containing 0.14/23.3 mg/m3 of Benzene, was conducted to adapt an existing industrial hygiene monitoring method for measuring low concentrations of Benzene. This method was developed to determine concentrations of Benzene in the ambient air
Florian Gahleitner et al.
Bioanalysis, 5(18), 2239-2247 (2013-09-24)
In-community non-invasive identification of asthma-specific volatile organic compounds (VOCs) in exhaled breath presents opportunities to characterize phenotypes, and monitor disease state and therapies. The feasibility of breath sampling with children and the preliminary identification of childhood asthma markers were studied.
Yifei Sun et al.
Journal of environmental sciences (China), 25(1), 213-219 (2013-04-17)
A group parameter approach using "total organic halogen" is effective for monitoring gaseous organic halogen compounds, including fluorine, chlorine, and bromine compounds, generated from combustion. We described the use of barrier-discharge radiofrequency-helium-plasma/atomic emission spectrometry, for the detection of semi- and
Artikel
Synthetic CMS carbons offer tailored adsorbents for specific applications.