Merck
20287
Supelco
Carbotrap®-Adsorbens
matrix Carbotrap® B, 20-40 mesh, bottle of 10 g
About This Item
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
23201100
Produktlinie
Carbotrap®
Form
granular
Verpackung
bottle of 10 g
Methode(n)
LPLC: suitable
Oberflächenbereich
~100 m2/g
Matrix
Carbotrap® B
Aktive Matrixgruppe
carbon
Partikelgröße
20-40 mesh
Porengröße
0 Å pore diameter
~0 cm3/g macroporosity
~0 cm3/g mesoporosity
~0 cm3/g microporosity
Dichte
~0.38 g/mL (free fall density)
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Graphitisiertes Kohlenschwarz (GCB) kann porös und nicht-porös sein. Der Graphitisierungsprozess ergibt eine hochreine Oberfläche mit hervorragenden Adsorptions- und (falls erforderlich) Desorptionseigenschaften. Die Interaktionen der Oberfläche hängen einzig von Dispersionskräften (London-Kräften) ab. Diese Teilchen sind:
  • Granulär
  • Bröckelnd
  • Wird verwendet für Moleküle mit einer von C3-C20+ n-Alkanen abhängigen Analytgröße
  • Hydrophob (kann in Umfeldern mit hoher Luftfeuchtigkeit eingesetzt werden)
GCB-Adsorbentien bieten generell eine schwächere relative Adsorptionskraft als Kohlenstoff-Molekularsieb(CMS)-Adsorbentien und eine ähnliche relative Adsorptionskraft wie kugelförmige Adsorbentien aus graphitisierter Polymerkohle (SGPC). Unsere Carbotrap-Produkte sind eine Art von GCB-Adsorbentien.
  • Teilchen haben eine Größe von 20/40 Mesh.
  • Diese großen Partikeln ermöglichen hohe Durchflussraten ohne übermäßigen Druckabfall.
Weitere Informationen über unsere speziellen Kohlenstoffadsorbentien finden Sie auf www.sigma-aldrich.com/carbon
Rechtliche Hinweise
Carbotrap is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Plant Volatile Analysis.
Linskens HF and Jackson JF.
Modern Methods of Plant Analysis, 19, 54-56 (1997)
Florian Gahleitner et al.
Bioanalysis, 5(18), 2239-2247 (2013-09-24)
In-community non-invasive identification of asthma-specific volatile organic compounds (VOCs) in exhaled breath presents opportunities to characterize phenotypes, and monitor disease state and therapies. The feasibility of breath sampling with children and the preliminary identification of childhood asthma markers were studied.
S Ghittori et al.
Giornale italiano di medicina del lavoro, 10(4-5), 201-205 (1988-07-01)
A laboratory study, using generated atmosphere containing 0.14/23.3 mg/m3 of Benzene, was conducted to adapt an existing industrial hygiene monitoring method for measuring low concentrations of Benzene. This method was developed to determine concentrations of Benzene in the ambient air
S Ghittori et al.
Journal of toxicology and environmental health, 38(3), 233-243 (1993-03-01)
Benzene concentrations in urine samples (Cu, ng/L) from 110 workers exposed to benzene in chemical plants and gasoline pumps were determined by injecting urine supernate into a gas chromatograph. The urine was saturated with anhydrous N2SO4 to facilitate the passage
M L Fiorentino et al.
La Medicina del lavoro, 81(2), 107-118 (1990-03-01)
Benzene is a widely diffuse solvent (atmosphere, cigarette smoke, some foods); in the industrial environment benzene is currently present at concentrations of ppm. A valid method of biological monitoring that is easy to perform is needed for assessing occupational and