Merck
52738-U
Supelco
Supelclean PSA SPE
pkg of 100 g
Synonym(e):
Supelclean PSA SPE Großpackung
About This Item
UNSPSC-Code:
41115712
NACRES:
NB.21
Agentur
suitable for GB 5009.253-2016
Qualitätsniveau
Produktlinie
Supelclean
Leistungsmerkmale
endcapped
Verpackung
pkg of 100 g
Kennzeichnungsgrad
8.4% C
3.3% N loading
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Oberflächenbereich
500 m2/g
Oberflächendeckung
surface coverage 2.35 μmol/m2
Matrix
silica gel base material (irregularly shaped)
Aktive Matrixgruppe
ethylenediamine-N-propy bonding
Partikelgröße
50 μm
Porengröße
70 Å pore size
pKa 
(1) 10.1, (2) 10.9
Kapazität
0.98-1.05 meq/g capacity
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
ion exchange
normal phase
Allgemeine Beschreibung
Retetionsmechanismus: Normalphase und Anionenaustausch
Kompatibilität der Probenmatrix: Organische oder wässrige Lösungen
  • Polymerisch gebundene Ethylenediamin-N-propyl-Phase, die primäre wie sekundäre Amine enthält
  • Ein schwacher Anionenaustauscher mit einem pKa von 10,1 und 10,9
  • Ähnlich wie Aminopropyl-SPE-Phasen (NH2) im Hinblick auf Selektivität, doch mit weit höherer Kapazität aufgrund der Gegenwart von sekundären Aminen (0,98–1,05 meq/g)
  • Starke Affinität und hohe Kapazität für das Entfernen von Fettsäuren und organischen Säuren sowie einigen polaren Pigmenten und Zuckern bei der Durchführung von Multirückstands-Pestizidanalysen von Nahrungsmitteln
  • Reduziert die bei der GC-Analyse von Nahrungsmitteln auftretenden Matrix-verstärkenden Effekte nachweislich signifikant
  • Getestet auf überragende Sauberkeit mittels GC-FID und GC-MS
  • Zweizähnige Struktur des Liganden gestattet die Chelation
Anwendung
Supelclean PSA SPE Großpackung kann als Sorptionsmittel in der dispersiven Festphasenextraktion genutzt werden, auf die eine Analyse von Äpfeln und Birnen auf Diphenylamin mittels mehrfach umgewandelten Einzelfluss-Injektionssystemen/Festoberflächen-Fluorenzspektroskopie folgt.
Rechtliche Hinweise
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Zielorgane
respiratory tract irritation
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Rapid determination of diphenylamine residues in apples and pears with a single multicommuted fluorometric optosensor
Garcia-Reyes FJ, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 53(26), 9874-9878 (2005)
Veronica Padula et al.
Marine pollution bulletin, 158, 111435-111435 (2020-08-06)
Phthalates, plastic-derived contaminants, are of increasing global concern. This study quantified phthalates in seabirds collected across >1700 km of the Aleutian Islands, Alaska, and contributes to a body of knowledge on plastic contaminants in marine wildlife. We measured six phthalate congeners
Protokolle
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.
Verwandter Inhalt
Die Festphasenextraktion (SPE) ist eine Technik zur schnellen, selektiven Probenvorbereitung und -aufreinigung vor einer chromatographischen Analyse (z. B. HPLC, GC, DC). Mit der SPE können Probenmatrizes ausgetauscht, Analyten konzentriert und Interferenzen und Verunreinigungen entfernt werden, um Ergebnisse zu verbessern und die analytische Säule zu schützen.
Solid phase extraction purifies samples for chromatographic analysis, improving data quality and protecting analytical columns.