10435-U
Carbotrap® Carbon Adsorbent
matrix Carbotrap® X, 20-40 mesh, bottle of 10 g
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Carbotrap®-Adsorbens, matrix Carbotrap® X, 20-40 mesh, bottle of 10 g
Produktlinie
Carbotrap®
Form
granular
Verpackung
bottle of 10 g
Methode(n)
LPLC: suitable
Oberflächenbereich
~240 m2/g
Matrix
Carbotrap® X
Aktive Matrixgruppe
carbon
Partikelgröße
20-40 mesh
Porengröße
~0.62 cm3/g mesoporosity
~0 cm3/g macroporosity
~0 cm3/g microporosity
~100 Å pore diameter
Dichte
~0.44 g/mL (free fall density)
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
- Granulär
- Bröckelnd
- Wird verwendet für Moleküle mit einer von C3-C20+ n-Alkanen abhängigen Analytgröße
- Hydrophob (kann in Umfeldern mit hoher Luftfeuchtigkeit eingesetzt werden)
GCB-Adsorbentien bieten generell eine schwächere relative Adsorptionskraft als Kohlenstoff-Molekularsieb(CMS)-Adsorbentien und eine ähnliche relative Adsorptionskraft wie kugelförmige Adsorbentien aus graphitisierter Polymerkohle (SGPC). Unsere Carbotrap-Produkte sind eine Art von GCB-Adsorbentien.
- Teilchen haben eine Größe von 20/40 Mesh.
- Diese großen Partikeln ermöglichen hohe Durchflussraten ohne übermäßigen Druckabfall.
Weitere Informationen über unsere speziellen Kohlenstoffadsorbentien finden Sie auf www.sigma-aldrich.com/carbon
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Synthetic CMS carbons offer tailored adsorbents for specific applications.