Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
57210-U
Supelclean™ ENVI-Carb™ SPE Großpackung
pkg of 50 g
Synonym(e):
Kohlenstoff-SPE-Material
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
suitable for EPA 1633
Produktlinie
Supelclean™
Verpackung
pkg of 50 g
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Oberflächenbereich
100 m2/g
Aktive Matrixgruppe
carbon phase
Partikelgröße
120-400 mesh
Anwendung(en)
PFAS testing
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Retetionsmechanismus: Umkehrphase
Kompatibilität der Probenmatrix: Wässrige Lösungen (Trink-, Grund-, Abwasser)
- Oberfläche: 100 m2/g, Korngröße: 100/400 Mesh
- Weist bei Einsatz unter Bedingungen der Umkehrphase eine äußerst hohe Affinität zu organischen polaren und nicht polaren Verbindungen aus sowohl nicht-polaren und polaren Matrizen auf
- Kohlenstoff-Fläche bestehend aus hexagonalen Ringstrukturen, die miteinander verbunden und in graphithaltige Schichten unterteilt sind
- Die nicht poröse Art der Kohlenstoffphase ermöglicht eine schnelle Verarbeitung. Bei der Adsorption ist keine Dispersion des Analyten in die Poren der festen Phase erforderlich.
- Unabhängige Prüfer haben festgestellt, dass ENVI-Carb äußerst hilfreich bei der schnellen Probenvorbereitung von über 200 Pestiziden aus verschiedenen Matrizen ist, einschließlich Grundwasser, Früchten und Gemüse.
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
LC-MS/MS determination of per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) in water samples using Supelclean™ ENVI-WAX™ SPE cartridges as per EPA Method 1633.
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Verwandter Inhalt
Die Festphasenextraktion (SPE) ist eine Technik zur schnellen, selektiven Probenvorbereitung und -aufreinigung vor einer chromatographischen Analyse (z. B. HPLC, GC, DC). Mit der SPE können Probenmatrizes ausgetauscht, Analyten konzentriert und Interferenzen und Verunreinigungen entfernt werden, um Ergebnisse zu verbessern und die analytische Säule zu schützen.
Solid phase extraction purifies samples for chromatographic analysis, improving data quality and protecting analytical columns.
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Helpful?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdfHelpful?