Wichtige Dokumente
Z374962
PCR microtube and cap strips
capacity 0.2 mL
Größe auswählen
CHF 329.00
Voraussichtliches Versanddatum29. März 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 329.00
Voraussichtliches Versanddatum29. März 2025
Empfohlene Produkte
Materialien
cap (strips)
colorless tube
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
neck thread push fit
Verpackung
pkg of 250 strips (8 tubes or caps per strip)
Methode(n)
PCR: suitable
Kapazität
0.2 mL
Arbeitsvolumen
0.2 mL
Bindungsart
non-treated surface
Allgemeine Beschreibung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
Hot Start dNTPs block DNA polymerase until heat activation, enhancing PCR specificity.
Method for amplification of DNA from damaged DNA sources. Particularly useful for DNA extracted from old samples.
MTP™ Taq DNA Polymerase is a recombinant thermostable enzyme from Thermus aquaticus expressed in E. coli and purified using a proprietary process to minimize levels of contaminating DNA.
Reactions using REDTaq® DNA polymerase are formulated as any PCR mixtures. There are no additional reaction preparation steps or protocol changes required.