Merck
Z334502
Quickfit® Zweihals-Rundkolben
capacity 50 mL, center joint: ST/NS 14/23
Synonym(e):
FR50/1S/1A
Größe auswählen
1 EA
CHF 55.00
CHF 55.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 55.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
CHF 55.00
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass
round bottom flask
two-neck
Verbindung
center joint: ST/NS14/23
side joint ST/NS14/23
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Standard Taper Joint
Verpackung
case of 1
Hersteller/Markenname
Quickfit FR50/1S/1A
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Höhe
89 mm
Kapazität
50 mL
Allgemeine Beschreibung
Mit einem zentral angeordneten und einem zentralen Schliff
Rechtliche Hinweise
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)