CLS6571
Corning® PCR tubes
0.2 mL PCR tube, polypropylene, flat cap, non-sterile, clear, 960/cs
Synonym(e):
0.2 mL PCR tubes, PCR tubes
Größe auswählen
CHF 242.00
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 242.00
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Materialien
conical bottom tube
flat cap
polypropylene
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
RCF 10,000 × g
RNase and DNase free
autoclavable at 121 °C
Bottom style: conical
Verpackung
pack of 96
case of 960
Hersteller/Markenname
Corning 6571
Methode(n)
PCR: suitable
Kapazität
0.2 mL
Röhrchen AD
0.256 in.
Farbe
clear
Fitting
cap (push fit)
Eignung
suitable for (PCR applications)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Made of thin wall polypropylene and designed for precise fit in heat blocks to optimize heat transfer
- Nonsterile and certified DNase- and RNase-free
- Autoclavable at 121°C and will withstand centrifugation to 10,000 x g
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)