Merck
BR781332
BRAND® PCR-Röhrchen, Streifen zu je 8 Stück
attached single caps, standard profile, capacity 0.2 mL
Synonym(e):
BIO-CERT, PCR, PCR Tubes, Tube Strips, Tubes
Größe auswählen
120 EA
CHF 181.00
CHF 181.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
120 EA
CHF 181.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.22
CHF 181.00
Check Cart for Availability
Materialien
cap (Attached single caps)
clear
polypropylene tube
Beschreibung
DNase-/RNase- DNA-free
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
neck thread push fit
attached single caps
Verpackung
pack of 120
Hersteller/Markenname
BRAND 781332
Methode(n)
PCR: suitable
Kapazität
0.2 mL
Arbeitsvolumen
0.2 mL
Eignung
suitable for (for RealTime-PCR)
Bindungsart
non-treated surface
Allgemeine Beschreibung
PCR-Streifen mit 8 und 12 Röhrchen bieten eine flexible Lösung für Ihre PCR oder qPCR. Gewölbte Kappen sorgen für zusätzlichen Versiegelungsdruck über den Deckel des Thermocyclers. Flache Kappen sind für qPCR erforderlich. Die verbundenen Kappenstreifen lassen sich leicht mit einer Hand öffnen und schließen. Getrennte Kappen und Folienstreifen eignen sich für die Automatisierung, da sie die Robotik nicht behindern. Unabhängig davon, für welche Kappe Sie sich entscheiden: Alle Varianten versiegeln die Gefäße zuverlässig und schützen Ihre Proben effektiv vor Verdunstung und Kontamination. Die extradünnen Wände ermöglichen eine gleichmäßige Wärmeübertragung beim Erwärmen und Abkühlen und somit kurze Zykluszeiten.
Anwendung
PCR, qPCR (nur flache Kappen)
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Hohe Flexibilität mit einer Vielzahl von Kappentypen und Folienstreifen
  • Reduzierte Verdampfungsverluste durch fest schließende Kappenstreifen
  • Schnelle Wärmeübertragung durch dünne Gefäßwände
  • Nummerierte Wells sorgen für eine eindeutige Identifikation
  • Frei von: DNA, RNA, DNase, RNase, Pyrogenen, PCR-Inhibitoren
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)