BR781414
BRAND® PCR caps, strips of 8
clear, domed polypropylene
Größe auswählen
CHF 128.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 128.00
Empfohlene Produkte
Materialien
domed polypropylene
Leistungsmerkmale
RNase and DNase free
Verpackung
pkg of 25 × 12 strips (300 total)
Hersteller/Markenname
BRAND 781414
Methode(n)
PCR: suitable
Farbe
clear
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Effective protection against evaporation and contamination
- The right cap shape for your application
- Easy to open and close without risk of contamination
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)