BR781330
BRAND® Streifen mit 8 PCR-Röhrchen
colorless, attached caps
Synonym(e):
BIO-CERT, PCR, PCR Tube Strips, PCR Tubes, Tube Strips, Tubes
Größe auswählen
CHF 165.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 165.00
Empfohlene Produkte
Materialien
colorless
polypropylene tube
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
neck thread push fit
attached caps
thin-walled
Verpackung
pack of 125 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 781330
Methode(n)
PCR: suitable
Kapazität
0.2 mL
Arbeitsvolumen
0.2 mL
Bindungsart
non-treated surface
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- High flexibility with a wide range of cap types and film strips
- Reduced evaporation losses thanks to tightly closing cap strips
- Rapid heat transfer through thin vessel walls
- Numbered wells for clear identification
- Free of: DNA, RNA, DNase, RNase, pyrogens, PCR inhibitors
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)