Merck
Z350613
Sigma-Aldrich
Vollpipette, Polyethylen
general purpose, large bulb, draw 4.6 mL, non-sterile
Synonym(e):
liquid transfer tool, plastic pipette
Größe auswählen
400 EA
CHF 72.30
CHF 72.30
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
400 EA
CHF 72.30
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.01
CHF 72.30
Check Cart for Availability
Materialien
polyethylene
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduations: no
Verpackung
pack of 400
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Länge
150 mm
Ziehung
4.6 mL
Schaftdurchm.
6.3 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Inertes, nicht toxisches LDPE, mit Ethylenoxid oder Strahlung sterilisierbar. Auch zum Einfrieren mit Inhalt in fl. Stickstoff geeignet! Brauchen keine Gummihütchen. Spitzen, ausser Art. Z13.500-3, können zugeschmolzen werden.
Verpackung
Bulk pack
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)