Z331740
BRAND® pipette
withdraw volume 3 mL (including bulb), graduations: no, drop quantity 25 per mL
Synonym(e):
LAB Pipette
Größe auswählen
CHF 55.10
Größe auswählen
About This Item
CHF 55.10
Empfohlene Produkte
Materialien
PE-LD
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduations: no
Verpackung
pack of 500
pkg of 500 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 747750
withdraw volume measuring range
3 mL (including bulb)
Länge
152 mm
Spitze AD
2.8 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Please note: can be sterilized by gas or γ-irradiation
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)