Merck
Z350605
Sigma-Aldrich
Vollpipette, Polyethylen
Transfer pipette, polyethylene
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
general purpose, standard, bulb draw 3.2 mL, sterile
Synonym(e):
liquid transfer tool, plastic pipette
Größe auswählen
500 EA
CHF 109.00
CHF 109.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 EA
CHF 109.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.01
CHF 109.00
Check Cart for Availability
Materialien
polyethylene
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
graduations: no
Verpackung
pack of 500 (25 bags of 20)
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Länge
150 mm
Kolbenentnahme
3.2 mL
Schaftdurchm.
7.8 mm
Allgemeine Beschreibung
Inertes, nicht toxisches LDPE, mit Ethylenoxid oder Strahlung sterilisierbar. Auch zum Einfrieren mit Inhalt in fl. Stickstoff geeignet! Brauchen keine Gummihütchen. Spitzen, ausser Art. Z13.500-3, können zugeschmolzen werden.
Verpackung
Packaged in bags of 20
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Reviews
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
  1. Largo, FL
    • Review 1
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    Convenient and easy to use
    Pipets are kept in a sterile bag. It is convenient and easy to use.